Learn More
o-Fluorotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10605352
o-Fluorotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10605352
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Código de producto. 10605352
Marca: Thermo Scientific Acros 119661000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-52-3
Número MDL MFCD00000322
Clave InChI MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7hMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7241
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Fluorotoluene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -62.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 113.0°C to 114.0°C
Temperatura de inflamación 8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7F
Fórmula lineal CH3C6H4F
Índice de refracción 1.4720 to 1.4750
Cantidad 100 g
Beilstein 05, 290
Índice Merck 15, 4212
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Peso molecular (g/mol) 110.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463413 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number119660100,119661000,119660025,119665000,11966025
Número de loteA0453783 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number119660100,119661000,119660025,119665000,11966025
Número de loteA0449384 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2023 Catalog Number119660100,119661000,119660025,119665000,11966025
Número de loteA0443836 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/07/2022 Catalog Number119660100,119661000,119660025,119665000,11966025
Número de loteA0440672 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/04/2022 Catalog Number119660100,119661000,119660025,119665000,11966025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Fluorotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
RUO – Research Use Only
Título del producto
o-Fluorotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >