Learn More
Thermo Scientific™ Medio selectivo de coliformes/E. coli Brilliance™ (deshidratado)
Detecte y cuente Escherichia coli y otras coliformes en muestras de alimentos y agua con este medio cromogénico y selectivo.
Marca:  Thermo Scientific™ CM1046B
733.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10546713
  • 872.00€ / 500 g
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Detecte y cuente Escherichia coli y otras coliformes en muestras de alimentos y agua con el agar cromogénico y selectivo de coliformes/E. coli Thermo Scientific™ Brilliance™. La base de agar utiliza dos cromógenos para diferenciar entre Escherichia coli y otras coliformes. Esto se traduce en colonias moradas de E. coli, ya que pueden disociar ambos cromógenos. Otras coliformes crean colonias de color rosa.
La recuperación y enumeración de Escherichia coli y coliformes son indicadores importantes de la higiene alimentaria y medioambiental. Utilice el agar selectivo de coliformes/E. coli Brilliance para la detección y enumeración de Escherichia coli y otras coliformes en muestras de alimentos y agua.
  • Lectura sencilla: las colonias moradas de E. coli son fáciles de diferenciar de las colonias de color rosa de otras coliformes.
  • Selectivo: debido a la presencia del agente selectivo laurilsulfato de sodio, el medio es selectivo frente a microorganismos grampositivos.
El agar selectivo de coliformes/E. coli Brilliance contiene dos agentes cromogénicos:
Rose-Gal: detecta actividad de la ß-galactosidasa.
X-Glu: detecta actividad de la ß-glucuronidasa.
La detección de la actividad de la ß-glucuronidasa se utiliza muy a menudo para diferenciar Escherichia coli, ya que está presente en E. coli, pero no en otros miembros del grupo de coliformes. Como la mayoría de coliformes son positivas para lactosa, la actividad de la ß-galactosidasa, codificada por el gen lacZ, se utiliza para diferenciar este grupo de otros organismos que pueden crecer en el medio selectivo. Esto se traduce en colonias moradas de E. coli, ya que pueden disociar ambos cromógenos. Otras coliformes crean colonias de color rosa, ya que disocian solo el cromógeno de galactosidasa.
El medio también contiene laurilsulfato de sodio, que actúa como agente selectivo e inhibe el crecimiento de microorganismos grampositivos. Debido a la adición de triptófano, es posible realizar una rápida confirmación de E. coli por la formación de indoles con una prueba de indol.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Medio selectivo de coliformes/E. coli Brilliance
Medios de cultivo deshidratados
Para medios de 17,8 l
Polvo
500 g
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6180109 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog NumberCM1046B
Número de lote6183393 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog NumberCM1046B
Número de lote6183392 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/11/2024 Catalog NumberCM1046B
Número de lote6178226 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2024 Catalog NumberCM1046B
Número de lote6157393 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/09/2024 Catalog NumberCM1046B
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Medio selectivo de coliformes/E. coli Brilliance™ (deshidratado) > 500 g