Learn More
Thermo Scientific™ Agar MYP (deshidratado)
Haga recuento de los Bacillus cereus en muestras de alimentos con este medio selectivo y diferencial.
Marca: Thermo Scientific™ CM0929B
128.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Haga recuento de los Bacillus cereus en muestras de alimentos con el medio selectivo y diferencial Agar MYP Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). Las funciones de diagnóstico del medio se basan en la incapacidad del Bacillus cereus de utilizar el manitol y la capacidad de la mayoría de cepas de producir fosfolipasa C, lo que produce un halo opaco alrededor de las colonias.
Bacillus cereus está reconocido como agente causante de la intoxicación alimentaria desde la década de los 50. Muchas de las primeras técnicas de aislamiento utilizaban agar con sangre, que dependía de la hemólisis y de la morfología de la colonia, seguida de una amplia variedad de pruebas para la confirmación. El agar MYP ha demostrado ser muy eficaz para detectar el B. cereus incluso en cantidades muy pequeñas.
- Selectivo: debido a la presencia de polimixina B, el medio inhibe la mayoría de las bacterias gramnegativas.
- Lectura sencilla: es sencillo diferenciar el Bacillus cereus (zona de precipitación con un halo opaco alrededor de las colonias) de otros organismos grampositivos (sin zonas de inhibición).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: AFNOR, AOAC, BSI, FDA, ISO, NMKL. | |
Polvo | |
500 g |
Agar MYP | |
Media Broth | |
Para medios de 11,6 l |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6224051 | Certificado de análisis | 28/02/2025 | CM0929B |
6196814 | Certificado de análisis | 05/12/2024 | CM0929B |
6168760 | Certificado de análisis | 18/10/2024 | CM0929B |
6157390 | Certificado de análisis | 29/08/2024 | CM0929B |
6137421 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | CM0929B |
Solo para uso en laboratorio