Learn More
Thermo Scientific™ Peptona especial Oxoid™
La peptona especial Oxoid es una mezcla preparada específicamente de peptonas diseñada para promover el crecimiento de los microorganismos más exigentes.
Marca: Thermo Scientific™ LP0072B
168.82 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
La peptona especial Oxoid es una mezcla preparada específicamente de peptonas diseñada para promover el crecimiento de los microorganismos más exigentes.
Especificaciones
Deshidratado; peptona especial | |
Polvo | |
peptona | |
500 g |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6191750 | Certificado de análisis | 29/11/2024 | LP0072B |
6155097 | Certificado de análisis | 13/08/2024 | LP0072B |
6121429 | Certificado de análisis | 23/05/2024 | LP0072B |
6103696 | Certificado de análisis | 20/04/2024 | LP0072B |
3794047 | Certificado de análisis | 08/02/2024 | LP0072B |