Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Base de agar de perfringens (TSC/SFP) Oxoid
Marca: Thermo Scientific™ Oxoid™ BO0634M
74.21 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
4504305 | Certificado de análisis | 21/04/2025 | BO0634M |
4502001 | Certificado de análisis | 07/04/2025 | BO0634M |
4500585 | Certificado de análisis | 31/03/2025 | BO0634M |
4496236 | Certificado de análisis | 14/03/2025 | BO0634M |
4496235 | Certificado de análisis | 11/03/2025 | BO0634M |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%