Learn More
PHGDH Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-18850MFV610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PHGDH Polyclonal antibody specifically detects PHGDH in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
PHGDH | |
Polyclonal | |
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
3,3-phosphoglycerate dehydrogenase, 3PGDH, 3-PGDH, D-3-phosphoglycerate dehydrogenase, EC 1.1.1, EC 1.1.1.95, MGC3017, PDG, PGAD, PGD, PGDH, phosphoglycerate dehydrogenase, SERA | |
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PHGDH fragment | |
0.1 mL | |
Stem Cell Markers | |
26227 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
mFluor Violet 610 SE | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Título del producto
PHGDH Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 610 SE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido