Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de ensayo de proteínas Pierce™ de 660 nm
Reactivo de ensayo listo para su uso, que vira de rojo a verde (A660 nm), para su uso compatible con agentes de reducción y detergentes para medir la concentración total de proteínas en comparación con el patrón de proteínas.
Marca: Thermo Scientific™ 22660
209.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24379" para aplicar la oferta.
Descripción
El ensayo de proteínas Thermo Scientific™ Pierce de 660 nm es un método de colorimetría rápido y listo para su uso destinado a la cuantificación total de proteínas.
Información adicional y pedidos en línea
El ensayo de proteínas Pierce de 660 nm es un método colorimétrico rápido y listo para utilizar destinado a la medición de la concentración de proteínas. El ensayo es más lineal que los ensayos de Bradford basados en Coomassie, es compatible con concentraciones más altas de la mayoría de los detergentes y reduce los agentes y otros reactivos utilizados con más frecuencia. El accesorio para el Reactivo de compatibilidad de detergente iónico (IDCR) ofrece una compatibilidad mucho más amplia con detergentes y convierte al ensayo de proteínas Pierce de 660 nm en el único ensayo de proteínas del mercado adecuado para muestras que contengan un tampón de muestra Laemmli SDS con azul de bromofenol.Aunque el ensayo de proteínas Pierce de 660 nm produce un nivel más alto de variación entre proteínas (37 %) que otros ensayos, como el ensayo de proteínas BCA, el formato de un solo reactivo más sencillo y una mayor compatibilidad de sustancias hacen que el ensayo de 660 nm sea más cómodo para muchas aplicaciones rutinarias. El ensayo de proteínas Pierce de 660 nm se puede realizar en formato de microplaca o de tubo de ensayo.
El ensayo se basa en un complejo de colorante y metal patentado que se une a las proteínas en un medio ácido. Al unirse, el complejo de colorante y metal de color rojizo se vuelve verde, lo que produce un cambio de absorbancia que se puede medir en longitudes de onda cercanas a 660 nm (de 645 a 670). El colorante interacciona principalmente con los restos básicos de las proteínas, como histidina, arginina y lisina y, en menor medida, tirosina, triptófano y fenilalanina.
Características destacadas:
Versátil: funciona con una mayor gama de detergentes y agentes reductores que otros ensayos a base de colorante.
Rápido: reactivo único con un protocolo sencillo de mezcla y lectura; no es necesario preparar ningún reactivo de trabajo.
Exacto: produce curvas patrón que son más lineales que las del método de ensayo Bradford.
Flexible: el ensayo se puede realizar en tubos de ensayo o en microplacas.
Conserva las muestras: se requieren solo 10 μl para las microplacas o 100 μl para los procedimientos en tubos de ensayo.
Práctico: su almacenamiento a temperatura ambiente significa que no es necesario esperar a que el reactivo se equilibre antes de su uso.
Incluye:
El kit contiene reactivo de ensayo Pierce 660 nm y un conjunto de siete patrones de ensayo de proteína albúmina prediluidos
Especificaciones
Guardar el reactivo del ensayo a temperatura ambiente. | |
Reactivo de ensayo de proteínas | |
Pierce™ | |
Sin especificidad | |
Detección basada en soluciones, absorbancia | |
750 mL |
Reactivo de ensayo de proteínas Pierce de 660 nm | |
Colorimétrico | |
Ensayo de cuantificación de proteínas | |
500 ensayos en tubo o 5000 ensayos en microplaca | |
Espectrofotómetro, lector de microplacas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Pierce(R) 660nm Protein Assay Reagent, 750 mL.
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Methyl alcohol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZK409993 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 22660 |
ZI399874 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 22660 |
ZI398307 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 22660 |
ZG394854 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | 22660 |
ZF391535 | Certificado de análisis | 18/06/2024 | 22660 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 92%