Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marca: Invitrogen™ 62248
153.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24278" para aplicar la oferta.
Descripción
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Como contratinción en la adquisición de imágenes fluorescentes, DAPI es compatible con anticuerpos y otras sondas etiquetadas con colorantes de fluoresceína y rodamina, así como con los flúores Thermo Scientific DyLight™. DAPI tiene mayor fotoestabilidad que los tintes Hoechst, aunque Hoechst 33342 se puede utilizar para la adquisición de imágenes de células vivas, mientras que el uso de DAPI se reduce a las células fijas. DAPI se ofrece en forma de solución acuosa y sólido en polvo.Características destacadas:
Detección de núcleos: se une específica y cuantitativamente al ADN para facilitar la detección específica de núcleos y el contenido de ADN en imágenes de fluorescencia
Fluorescente: produce un producto fluorescente azul que permite la medición con microscopios y sistemas de captura de imágenes de fluorescencia (excitación a 341 nm, emisión a 452 nm)
Células fijas: especialmente para usar con células fijas en lugar de muestras de células vivas
La contratinción compatible: proporciona una contratinción efectiva junto con fluoresceína y otras sondas fluorescentes, como los flúores Thermo Scientific DyLight
Recomendada para:
Análisis de ADN en solución; diagnóstico de infección micoplasmática de cultivos celulares; medición del contenido nuclear y clasificación de cromosomas en citometría de flujo; evaluación de la apoptosis; detección de núcleos y ADN organular en procedimientos de hibridación inmunofluorescente e in situ; sustitución del bromuro de etidio para la tinción de ADN en gel de agarosa; contratinción de núcleos en métodos histoquímicos cuando se han utilizado anticuerpos fluorescentes rojos para detectar objetivos específicos; los informes también indican que DAPI se unirá a polifosfatos y otros polianiones, sulfato de dextrano y SDS.
Especificaciones
Azul | |
Almacenar la solución DAPI (1 mg/ml) entre 2 y 8 °C y proteger de la luz. |
|
Impenetrable en células | |
Microscopio de fluorescencia, instrumento de alto contenido | |
Fluorescente | |
Pierce™ | |
Fluorescent Dye | |
Nucleus |
1 mg/mL | |
360 nm | |
Adquisición de imágenes de células | |
1 ml | |
460 nm | |
Temperatura ambiente | |
DAPI |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3046150 | Certificado de análisis | 26/11/2024 | 62248 |
3045000 | Certificado de análisis | 30/09/2024 | 62248 |
3044999 | Certificado de análisis | 17/09/2024 | 62248 |
ZC4229401 | Certificado de análisis | 03/07/2024 | 62248 |
ZE4287431 | Certificado de análisis | 10/05/2024 | 62248 |