Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor XL Capsules, EDTA-free
Las cápsulas inhibidoras de proteasa XL Pierce protegen las proteínas de la degradación proteolítica a través de la inhibición de proteasas serinas, proteasas cisteínas, proteasas ácido aspárticas y aminopeptidasas que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. Cada comprimido es suficiente para 500 ml de solución
Marca: Thermo Scientific™ A37989
732.03 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Includes: 10 cápsulas
Descripción
- Fórmula de amplio espectro: contiene AEBSF, bestatina, E-64 y pepstatina A para una mejor protección frente a PMSF
- Formato de gran volumen: una cápsula es suficiente para 500 ml de solución
- Práctico: listo para su uso, se disuelve claramente en solución en 3 minutos
- Compatible: se utilizan directamente en ensayos de proteínas Pierce
- Sin EDTA: formulados sin EDTA, un inhibidor de la metaloproteinasa
Especificaciones
Cóctel inhibidor de proteasa | |
Temperatura ambiente | |
Pierce™ | |
Inhibidor de proteasa |
1 vial, almacenar entre 2 °C y 8 °C | |
Sólido | |
Solución de 500 ml | |
10 cápsulas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZF4303991 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A37989 |
YJ4033517 | Certificado de análisis | 07/12/2023 | A37989 |
XH3619781 | Certificado de análisis | 21/09/2022 | A37989 |
WL3413131 | Certificado de análisis | 03/12/2021 | A37989 |
VG3010401 | Certificado de análisis | 28/07/2020 | A37989 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Ahorre en miles de productos elegibles.Promo Code: 24111Expires: 2025-03-21
New Offer Ahorre ahora