Learn More
Eppendorf™ Polypropylene Adaptor
Marca: Eppendorf™ 4960800139
11.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
Adaptador | |
Polipropileno | |
Rosca de frasco de GL 32 a GL 27 | |
1 unidad |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
13Hours
1Minutes
2Seconds
55New Offer Ahorre hasta un 92%