Learn More
Potassium phosphate monobasic, for HPLC, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15655940
Potassium phosphate monobasic, for HPLC, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15655940 Tienda Honeywell Fluka Productos
250 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Código de producto. 15655940
Marca: Honeywell-Fluka 60221250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
for HPLC,≥99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate monobasic
Cantidad 250 g
Fórmula lineal KH2PO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Densidad 2.338g/mL at 25°C
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    13
    Hours
    0
    Minutes
    3
    Seconds
    28
Título del producto
Potassium phosphate monobasic, for HPLC, Honeywell Fluka™ >