Learn More
uvex Guantes de protección contra productos químicos Profastrong NF33
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Guantes sensibles de protección contra productos químicos con tecnología NBR y con revestimiento de algodón flocado para mayor comodidad
- La estructura grabada de la palma mejora el agarre en zonas húmedas y mojadas
- El caucho de nitrilo es resistente a los aceites, grasas, ácidos y álcalis
- Los guantes proporcionan una sensación táctil, un ajuste seguro y una resistencia mecánica a la abrasión
- Ideal para su uso en diversos sectores, como la automoción, la química y la impresión
Especificaciones
Especificaciones
Color | Verde |
Latex Free | Sí |
Material | NBR |
Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
Tamaño | 7 |
Norma EN388 | 4101X |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | AJKLOT |
EN ISO 374 - 5 | Bacterias, hongos CON protección antivirus |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
uvex Guantes de protección contra productos químicos Profastrong NF33 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido