Learn More
PURUS™ Alfombrillas 60-Layer EnviroTack™ para el control de la contaminación
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Exclusivas de PURUS™, las alfombrillas EnviroTack™ son los primeros productos para control de la contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal sin OMG y que suponen una alternativa respetuosa con el medio ambiente para eliminar la suciedad y el polvo provenientes de los zapatos y de las ruedas de los equipos.
Marca:  PURUS™ PS 2430 64 G
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15753619
  • 167.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Exclusivas de PURUS™, las alfombrillas EnviroTack™ son los primeros productos para control de la contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal sin OMG y que suponen una alternativa respetuosa con el medio ambiente para eliminar la suciedad y el polvo provenientes de los zapatos y de las ruedas de los equipos.
  • Son ecológicas, con un material patentado renovable de origen vegetal sin OMG que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación
  • Resistentes y eficaces; ofrecen un rendimiento fiable y de alto nivel.
  • Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas.
  • Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales o a través de la colaboración de Fisher Scientific con PURUS™ y Terra Cycle
  • Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
Certifications
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Especificaciones
Especificaciones
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias
Adherencia estándar
Película: Adhesivo de 33 μm: 8 μm
Mezcla de LDPE
61,0 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.)
60 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja
Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm
Gris
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
PURUS™ Alfombrillas 60-Layer EnviroTack™ para el control de la contaminación > Gris; 60,96 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.)