Learn More
Tenak™ Gradilla práctica para congeladores horizontales, altura de caja de 75 mm
La gradilla práctica es adecuada para su uso con todos los modelos de congeladores horizontales.
Marca: Tenak™ TE24536
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gradillas con cierres de resorte montados en cada estante para asegurar las cajas de crioconservación
- Pueden usarse con la mayoría de cajas de crioconservación de altura estándar en cartón, polipropileno y policarbonato
- Mida la altura interior del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Cierres de resorte | |
Acero inoxidable | |
Congeladores horizontales | |
75 mm (caja) |
Cajas (5) | |
5 | |
140 x 140 x 406 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Tenak™ Gradilla práctica para congeladores horizontales, altura de caja de 75 mm > Admite: 5 cajas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido