Learn More
RBM46 Monoclonal Antibody (OTI2A5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA504552S
Descripción
RBM46 Monoclonal antibody specifically detects RBM46 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotEspecificaciones
RBM46 | |
Monoclonal | |
1.11 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
Q8TBY0 | |
Mouse | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
166863 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
IgG1 |
Flow Cytometry, Western Blot | |
OTI2A5 | |
Unconjugated | |
RBM46 | |
cancer/testis antigen 68; CT68; EG633285; ENSMUSG00000033882; fe11d09; Gm761; LOW QUALITY PROTEIN: probable RNA-binding protein 46; probable RNA-binding protein 46; RBM46; RGD1560205; RNA binding motif protein 46; RNA-binding motif protein 46; wu:fe11d09; zgc:153695 | |
Full length human recombinant protein of human RBM46 produced in HEK293T cell. | |
30 μL | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.