Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human FGF-10 Protein
Recombinant Protein
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-34927-1mg
 Ver más versiones de este producto
Code produit. 18403752
  • 2585.00€ / 1 miligramo
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 0.5 ng/mL, corresponding to a specific activity of >2.0 x 106IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
O15520, O15520, O15520
PAGE, Bioactivity
2255
1 mg
Less than 1 EU/ug of FGF-10 as determined by LAL method.
FGF10
Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
FGF-10
LYOPH
Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 2 x PBS, pH 7.4.
19.1 kDa
Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
FGF-10, fibroblast growth factor 10, Keratinocyte growth factor 2, KGF-2/FGF-10, produced by fibroblasts of urinary bladder lamina propria
Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
>97% pure by SDS-PAGE and HPLC
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Novus Biologicals™ Recombinant Human FGF-10 Protein > 1 mg
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis