Learn More
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex S NB35B
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
6
Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos NBR ligeros de tejido elástico de punto
- Totalmente recubiertos con revestimiento NBR, de aproximadamente 0,40 mm de grosor
- El material de soporte de interlock de algodón de alta calidad aumenta la comodidad del usuario
- Resistente a la grasa, a los aceites minerales y a una amplia variedad de productos químicos
- Agarre mejorado en zonas húmedas o húmedas
- Aptos para pantallas táctiles y procesamiento de alimentos
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones | Laboratorio |
Coating Material | NBR |
Color | Azul |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
Tamaño | 6 |
Norma EN388 | 2111X |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKNOPT |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex S NB35B >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido