Learn More
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex S NB35S Código de producto.: 15303463
Añadir a la cesta
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex S NB35S
Código de producto. 15303463 Tienda Uvex Productos
9
Click to view available options
Tamaño:
9
11
Código de producto. 15303463
Marca: uvex 9889121
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El material de soporte interlock de algodón, junto con el exterior de NBR, hace que estos guantes sean adecuados para aplicaciones que requieren protección contra productos químicos y riesgos mecánicos.
  • Guantes de protección frente a productos químicos NBR largos de material portador interlock de algodón reforzado
  • El revestimiento de NBR proporciona resistencia a la abrasión mecánica
  • El material de soporte interlock de algodón de alta calidad aumenta la comodidad del usuario
  • Los guantes son resistentes a una amplia variedad de productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
  • Ajuste ergonómico con destreza e instinto mejorados
  • Ideal para aplicaciones en la industria química, trabajos de construcción de alcantarillado y limpieza de ciudades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material NBR
Color Verde
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 9
Grosor (métrico) 0,50 mm
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKNOPT
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Algodón interbloqueo
Serie Rubiflex S NB35S
Longitud (métrico) 35 cm
Título del producto
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex S NB35S >