Learn More
Bollé Safety Pantalla facial
Click to view available options
Modelo:
Abatible
B-Line
Inclinación
Transparente
Descripción
- Ajustables
Especificaciones
Especificaciones
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Protector facial |
Color de marco | Negro |
Incluye | Bolsa de protección |
Modelo | Transparente |
N.° por paquete | 1 unidad |
Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Polipropileno |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 14
Documentos
Product Information
Specification Sheets
SPHERE
Tamaño : 605.8 kB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Bollé Safety Pantalla facial >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido