Learn More
BINDER™ Incubadoras de CO2 de la serie CB-S con esterilización por aire caliente
Las incubadoras CB-S duraderas y asequibles son adecuadas para aplicaciones rutinarias de cultivo celular en el campo de la producción celular, especialmente en entornos académicos.Están a prueba de contaminación debido a la esterilización con aire caliente a 180 °C y a un pH fiable gracias a las mediciones de CO2 por infrarrojos.
Marca: BINDER™ 9640-0001
5396.81 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Intervalo de temperatura: Desde + +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + +50 °C
- Rango de humedad: Del 90 al 95 % de humedad relativa
- Intervalo de control de CO: De 0 a 20 % vol. CO2
- Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
- Sistema de humidificación con protección contra condensación
- Chorro de mezcla de gas de CO2 con efecto Venturi
- Sensor de CO2 con tecnología infrarroja
- Pantalla LCD para mostrar la temperatura y el CO2 junto con información adicional y alarmas
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Puerta interior hermética de cristal de seguridad
- Cámara con interior en acero inoxidable continuo sin soldaduras
- Estantes perforados, acero inoxidable
- Sistema de localización de averías con alarmas visuales y acústicas
- Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma de voltaje cero
- Las unidades se pueden apilar con adaptadores de apilamiento; CB-S es adecuada para apilarla con los modelos CB y CBF del mismo tamaño
Especificaciones
6 cu. ft. | |
10 kg | |
170 L | |
Del 0 al 20% | |
Interior sin ventilador | |
Ninguno | |
Acero inoxidable | |
3 estándar/6 máx. | |
Ninguno | |
Sin control de humedad | |
Incubadoras de CO2 | |
CBS170-230 V | |
560 x 505 x 600 mm | |
96 kg | |
1,3 kW | |
50/60 Hz |
22 lb. | |
CBS170-230 V, estándar, Solid.Line serie CB-S: incubadores de CO2 con esterilización por aire caliente, 170 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
Acero inoxidable | |
Sensor de IR | |
Natural | |
Sin iluminación | |
1 | |
1 a 21% | |
NEMA 5-20P | |
Desde 6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 50 °C | |
LCD | |
Sensor IR | |
685 x 815 x 870 mm | |
230 V | |
5,7 A |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.