Learn More
- Home
- Products
- Productos químicos
- Sales y sustancias inorgánicas
- Sales inorgánicas
- Sales de metales de transición
- Silver Nitrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
¡Artículo favorito para tenerlo controlado!
¡Guardado!
Ir a Mis listas
Ha alcanzado el límite de 350 artículos favoritos.
Gestione sus favoritos.
Silver Nitrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15613480 Tienda Honeywell Fluka Productos250 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15613480
Marca: Honeywell-Fluka 31630250G
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
CAS | 7761-88-8 |
Fórmula molecular | AgNO3 |
Peso molecular (g/mol) | 169.87 |
Número MDL | MFCD00003414 |
Clave InChI | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerolMostrar másMostrar menos |
PubChem CID | 24470 |
ChEBI | CHEBI:32130 |
Nombre IUPAC | nitrato de plata(1+) |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silver Nitrate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | AgNO3 |
Número UN | 1493 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.87g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.8% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Densidad | Vapor Density: 5.8 (vs air) |
Sugerencias de productos
Puede que esté interesado en estas alternativas
-
Ahorro de 246.42€Código de producto. 10265063
-
Código de producto. 10224350
-
Código de producto. 11391229
-
Código de producto. 15603480
-
Código de producto. 15693470
-
Código de producto. 10148280
Customers who viewed this item also viewed. This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-4 of
-
Catalog No. 12556817
94,07 € / 5 litros -
Catalog No. 10592945
29,38 € / 5 g -
Catalog No. 10725041
23,72 € / 500 ml -
Catalog No. 10060340
253,00 € / 25 g -
Catalog No. 11371229
91,35 € / 25 g -
Catalog No. 11450990
80,84 € / 25 g
Título del producto
Silver Nitrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >