Learn More
Hidróxido sódico, técnico, perla, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Especificaciones
pH | 14 |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 1390 °C |
Punto de fusión | 318 °C |
Cantidad | 5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Presión de vapor | 1mbar 700 |
Forma física | Sólido |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70% -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Hidróxido sódico, técnico, perla, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido