Learn More
Fosfato sódico, dibásico, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10361474
Fosfato sódico, dibásico, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10361474
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10361474
Marca: Thermo Scientific Acros 204851000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium saltMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH De 8,7 a 9,3 (solución al 5 % a 20 °C)
Forma física Polvo granular
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2HPO4
Índice Merck 15, 8789
Información de solubilidad Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.2% max.
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467783 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number204855000,204850050,204851000
Número de loteA0467782 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number204855000,204850050,204851000
Número de loteA0453969 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number204855000,204850050,204851000
Número de loteA0453968 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number204855000,204850050,204851000
Número de loteA0396162 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number204855000,204850050,204851000
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Fosfato sódico, dibásico, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >