Learn More
Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long
Designed to be easy to use and suitable for a range of liquids. Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long is ideal for obtaining a surface sample from a wide range of environments.
Marca:  Sampling Systems™ 5005A-500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15849321
  • 113.36€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Construcción completamente soldada
  • Acabado satinado
  • Facilidad de uso:
  • Para muestreo de líquidos
Especificaciones
Especificaciones
Cacillo
500 mL
600 mm
Acero inoxidable (316L)
90 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long > Capacidad, Métrico: 500mL