Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ de Acero Inoxidable
Fabricada en acero inoxidable de alta calidad para mayor durabilidad. PharmaScoop™ de Acero Inoxidable Sampling Systems™ es ideal para la dispensación y el muestreo en entornos farmacéuticos e higiénicos.
Marca:  Sampling Systems™ A316-10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15809621
  • 56.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cucharas de muy alta calidad
  • Guantes de alta resistencia
  • Se ha fabricado con acero inoxidable 316 l
  • Sin grietas
  • Acabado satinado
  • Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
  • GMP correcto
Especificaciones
Especificaciones
Cuchara de Polvo
10 mL
25 mm
45 mm
Acero inoxidable (316L)
Pulido de Espejo
75 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ PharmaScoop™ de Acero Inoxidable > Capacidad: 10 ml