Learn More
Sampling Systems™ Embudo líquido desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Ideal para laboratorios, entornos farmacéuticos, salas limpias y fabricación de productos químicos. El embudo líquido desechable de Sampling Systems™ SteriWare™ viene envasado individualmente después de ser moldeado y empacado en una sala limpia clase 100.000.
Marca:  Sampling Systems™ 8370H-200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15889741
Descripción
Descripción
  • Fabricado con HDPE
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
200 mm
15 mm
No estéril
Embudo para líquido
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Embudo líquido desechable SteriWare™ > ItemDescription: No