Learn More
Sampling Systems™ Embudo líquido desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Ideal para laboratorios, entornos farmacéuticos, salas limpias y fabricación de productos químicos. El embudo líquido desechable de Sampling Systems™ SteriWare™ viene envasado individualmente después de ser moldeado y empacado en una sala limpia clase 100.000.
Marca:  Sampling Systems™ 8370H-100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16259421
  • 74.20€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricado con HDPE
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
100 mm
12 mm
No estéril
Embudo para líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote108629 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/11/2024 Catalog Number8370H-100
Número de lote071773 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/08/2024 Catalog Number8370H-100
Número de lote108392 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/06/2023 Catalog Number8370H-100
Número de lote000579 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/02/2023 Catalog Number8370H-100
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Embudo líquido desechable SteriWare™ > ItemDescription: No