Learn More
Sampling Systems™ Embudo de polvo desechable SteriWare™
Fabricado con HDPE de grado alimentario y resistente a productos químicos. El embudo de polvo desechable de Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para transferir y muestrear polvos.
Marca: Sampling Systems™ 8111H-200
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Evita la contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
200 mm | |
Fabricado con HDPE | |
No estéril |
40 mm | |
10 Pk. |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
121378 | Certificado de conformidad | 27/02/2025 | 8111H-200 |
067376 | Certificado de conformidad | 13/01/2025 | 8111H-200 |
120789 | Certificado de conformidad | 05/12/2024 | 8111H-200 |
119328 | Certificado de conformidad | 30/07/2024 | 8111H-200 |
118416 | Certificado de conformidad | 22/04/2024 | 8111H-200 |