Learn More
Sampling Systems™ Espátula de polvo desechable SteriWare™
Muestrear y dispensar fácilmente cantidades de polvos. La Espátula de Polvo Desechable Sampling Systems™ SteriWare™ es resistente y cómoda de usar con su mango redondeado especialmente diseñado y su hoja robusta.
Marca: Sampling Systems™ 8095R-250
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
- Disponible en 2 tamaños distintos y en varios colores
- Evita la contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Espátula desechable | |
Hoja de 250mm | |
No estéril | |
330 mm |
Poliestireno | |
100 Espátulas | |
Rojo | |
19 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Título del producto
Sampling Systems™ Espátula de polvo desechable SteriWare™ > Color: Rojo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido