Learn More
Sampling Systems™ Espátula de polvo desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Muestrear y dispensar fácilmente cantidades de polvos. La Espátula de Polvo Desechable Sampling Systems™ SteriWare™ es resistente y cómoda de usar con su mango redondeado especialmente diseñado y su hoja robusta.
Marca:  Sampling Systems™ 8095A-250
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15889461
  • 150.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
  • Disponible en 2 tamaños distintos y en varios colores
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
Espátula desechable
Hoja de 250mm
No estéril
330 mm
Poliestireno
100 Espátulas
Blanco
19 mm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote108066 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha31/03/2025 Catalog Number8095A-250
Número de lote117358 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha21/03/2025 Catalog Number8095A-250
Número de lote121393 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/03/2025 Catalog Number8095A-250
Número de lote104449 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/04/2024 Catalog Number8095A-250
Número de lote110567 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/11/2023 Catalog Number8095A-250
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Espátula de polvo desechable SteriWare™ > Color: Blanco