Learn More
Ácido sulfúrico, puro, solución al 96,00 % (±0,50 %) en agua, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfuric acid |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 96.00% (±0.50%) Solution in Water |
Punto de fusión | de 10,0 °C |
Punto de ebullición | de 290,0 °C |
Densidad | 1.8300g/mL |
Envase | Frasco de plástico |
Gravedad específica | 1,83 |
Cantidad | 1 l |
Viscosidad | 21 mPa.s (25 °C) |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0456024 | Certificado de análisis | 06/12/2023 | 302070010,302070011,302070100,302070025,302070026 |
A0452214 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 302070010,302070011,302070100,302070025,302070026 |
A0401293 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 302070010,302070011,302070100,302070025,302070026 |
A0393850 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 302070010,302070011,302070100,302070025,302070026 |
A0411810 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 302070010,302070011,302070100,302070025,302070026 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido sulfúrico, puro, solución al 96,00 % (±0,50 %) en agua, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido