missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFA Dostmann Thermo-Timer

The Thermo-Timer timer gives you the option of switching devices up to 3600 watts depending on the temperature or time or a combination of temperature and time. The waterproof cable sensor enables temperature measurement in remote environments and in liquids.

Marca:  TFA Dostmann 37.3000

Código de producto. 15560632

  • 51.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

The Thermo-Timer timer gives you the option of switching devices up to 3600 watts depending on the temperature or time or a combination of temperature and time. The waterproof cable sensor enables temperature measurement in remote environments and in liquids.

  • For time and / or temperature controlled switching
  • Timer mode (three possible on/off time pairs)
  • Thermostat mode (automatic activation when falling below a certain temperature)
  • Thermo-Timer-Mode (combination)
  • Measurement error ± 1°C, 1 m cable
  • Switching capacity up to 3500 watts (16 A at 230 V)
Especificaciones

Especificaciones

Timer
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
TFA Dostmann Thermo-Timer > Timer

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado