Learn More
BRAND™ Single-Channel Micropipette Transferpette™ S, Adjustable, DE-M
Efficient: one-hand operation. Flexible: ergonomic design for all hand sizes. Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments.
Marca: BRAND™ 705872
264.10 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette™ S le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes.
- Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series de pipeteo largas.
- Gracias a su ergonomía perfecta, la Transferpette™ S proporciona un agarre cómodo en cualquier posición de la mano, tanto si eres diestro o zurdo, como si tienes las manos grandes o pequeñas.
- No es necesario cambiar el agarre, ya que la pipeta de microlitros proporciona un verdadero funcionamiento con una sola mano: Ajusta el volumen, pipetea y expulsa la punta.
- La protección contra el cambio de volumen también es fácil de usar con guantes y protege el volumen establecido contra el ajuste accidental.
- La Transferpette™ S también cuenta con la tecnología Easy Calibration, que hace que la calibración sea fácil.
- Una tabla de compatibilidad muestra qué puntas se ajustan a cada dispositivo, de modo que siempre solicite las puntas de pipeta correctas.
- Intervalo de volumen de la pipeta monocanal: de 0,1 μl a 10 ml
- Rango de volumen de la pipeta multicanal: de 0,5 μl a 300 μl
- Cono de punta universal
- Código de color en la rueda de ajuste de volumen, el eje y la protección contra el cambio de volumen
- Fácil inserción y expulsión de puntas gracias a las juntas tóricas en pipetas multicanal
- Se puede calibrar fácilmente y sin herramientas gracias a la tecnología Easy Calibration
- Eje delgado para muestreo de recipientes estrechos (tubos de centrífuga)
- Presión de vapor hasta 500 mbar
- Viscosidad hasta 260 mPa s
Especificaciones
DIN EN 285 | |
Autoclavable | |
1 | |
No estéril | |
De 2 to 20 μl | |
36 meses | |
28,7 cm | |
12 cm | |
4,8 cm |
Transferpette™ S, 2-20 μl, volumen ajustable, D-20, DE-M | |
Polipropileno | |
Transferpette™ S | |
Pipeta | |
De 15 a 40 °C | |
11.3 in. | |
4.7 in. | |
1.9 in. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Brand Transferpette S (EN)
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
26Hours
12Minutes
47Seconds
44 -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
9Hours
12Minutes
47Seconds
44