Learn More
uvex U-Fit Strong N2000 Chemical Protection Gloves
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Descripción
- Guantes de seguridad de caucho de nitrilo desechables reforzados
- Puntas de dedos texturizadas para mejorar las capacidades de agarre
- Resistente a la grasa, a los aceites minerales y a una amplia variedad de productos químicos
- Sin silicona según la prueba de impresión
- Ideal para la limpieza, el trabajo de laboratorio y la industria alimentaria
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones | Laboratorio |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Latex Free | Sí |
Material | Caucho de nitrilo |
Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
Tamaño | Pequeño |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKLOPST |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de productos químicos, limpieza, sector alimentario, trabajo de laboratorio y pintura |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
uvex U-Fit Strong N2000 Chemical Protection Gloves >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido