Learn More
Agua con ácido trifluoroacético al 0,1 % (v/v), certificada para análisis de gradiente HPLC
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 7732-18-5 |
Fórmula molecular | C2HF3O2 |
Número MDL | MFCD00004169 |
Sinónimo | trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova |
Clave InChI | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC(=O)C(F)(F)F |
Nombre IUPAC | ácido trifluoroacético |
Peso molecular (g/mol) | 114.02 |
PubChem CID | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 9
Título del producto
Agua con ácido trifluoroacético al 0,1 % (v/v), certificada para análisis de gradiente HPLC >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido