Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE Código de producto.: 10483322
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE
Código de producto. 10483322 Tienda Wheaton Science Products Productos
60 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 10483322
Marca: DWK Life Sciences W216879
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Square shape maximizes lab storage space
  • Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
  • Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,53 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 89 mm
Altura (imperial) 3,5 in
Revestimiento del tapón PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-400 mm
Diámetro (métrico) 39 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE >