Learn More
DWK Life Sciences Frasco de DURAN™, con rosca DIN
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
10 l
20.000 mL
2000 ml
20 l
250 ml
25 ml
5000 ml
5000 ml
500 ml
Descripción
- Fabricado en vidrio neutro de borosilicato 3.3 tipo 1
- Incluye cubiertas protectoras contra el polvo
- Graduados
- No incluye tapones de rosca
- Disponibles en intervalo de volumen de 25 a 20 l
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 5000 ml (169 oz) |
Capacidad (métrico) | 5000 ml |
Capacidad (imperial) | 169 oz |
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Graduated | Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10177360 | Certificado de análisis | 01/04/2025 | 818017301 |
10173967 | Certificado de análisis | 17/12/2024 | 818017301 |
10170701 | Certificado de análisis | 09/10/2024 | 818017301 |
10167713 | Certificado de análisis | 16/05/2024 | 818017301 |
10165217 | Certificado de análisis | 28/03/2024 | 818017301 |
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco de DURAN™, con rosca DIN >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido