Learn More
DWK Life Sciences Frasco de DURAN™, con rosca DIN Código de producto.: 15386788
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Frasco de DURAN™, con rosca DIN
BIOPHARMA
Código de producto. 15386788 Tienda DWK Life Sciences Productos
20 l
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
10 l
20.000 mL
2000 ml
20 l
250 ml
25 ml
5000 ml
5000 ml
500 ml
Código de producto. 15386788
Marca: DWK Life Sciences 818019105
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una gama de frascos y cierres de alta calidad, diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica y biotecnológica.
  • Fabricado en vidrio neutro de borosilicato 3.3 tipo 1
  • Incluye cubiertas protectoras contra el polvo
  • Graduados
  • No incluye tapones de rosca
  • Disponibles en intervalo de volumen de 25 a 20 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 20 l
Capacidad (métrico) 20 l
Capacidad (imperial) 676,28 oz
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato
Graduated Sí
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10175993 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2024 Catalog Number818019105
Número de lote10171924 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2024 Catalog Number818019105
Número de lote10161697 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/08/2023 Catalog Number818019105
Número de lote10154399 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2023 Catalog Number818019105
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco de DURAN™, con rosca DIN >