Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza
Marca:  DWK Life Sciences W224684
237.42 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24350" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10633703
  • 258.00€ / paquete de 144
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza
El archivo de laboratorio con bandejas particionadas proporciona una forma sencilla de almacenar viales vacíos o de hacer inventario de muestras.
  • Ofrecen una gran variedad de usos que abarcan desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización
  • Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme de pared lateral y parte inferior
  • Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
  • Los viales ámbar se han fabricado con vidrio de borosilicato para proteger los productos sensibles a la luz
Tapones y revestimientos de tapón
  • Tapones fenólicos negros con parte superior sólida
  • Tapón de rosca fenólico de color negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
  • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
Información de órdenes
Los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado.
Compliance
Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PTFE/Caucho 14B
17 mm
8 ml
Rosca
Wheaton™
Fenólico
Tapón de rosca
USP Tipo I
M-T File™ y gradilla para viales
Ámbar
Vidrio de borosilicato
Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos
2,2 dr.
8 mL
Esterilizable en autoclave
63 mm
Vial
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos > Con tapones; 8 ml; ámbar; PTFE/ caucho 14 B; 15-425; 17 x 63 mm