Learn More
DWK Life Sciences Frascos con revestimiento de seguridad graduados Wheaton™ Lab 45 Código de producto.: 12389899
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Frascos con revestimiento de seguridad graduados Wheaton™ Lab 45
Código de producto. 12389899 Tienda Wheaton Science Products Productos
250 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Código de producto. 12389899
Marca: DWK Life Sciences W219937
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelo como frasco de medios o de reactivos
Revestimiento de plastisol para mayor seguridad
  • Fabricado con vidrio de borosilicato transparente
  • Tapón de rosca de polipropileno blanco de 45 mm acoplado
  • Anillo de vertido para eliminar las gotas
  • Esterilizable en autoclave
  • Tapones codificados por colores disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 250 ml
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8,5 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 3,97 in
Incluye Anillo de sellado interior en forma de cuña y anillo de vertido de polipropileno
Material Vidrio de borosilicato
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated Sí
Altura (métrico) 233 mm
Altura (imperial) 9,17 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 101 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos con revestimiento de seguridad graduados Wheaton™ Lab 45 >