Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cubierta de circonio para crisol
27.24€ - 94.42€
Especificaciones
Material | Circonio |
---|---|
Product Type | Cubierta de crisol de circonio |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15471357
|
Thermo Scientific Chemicals
035896.KT |
Para 36035 crisol | 1000mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15401367
|
Thermo Scientific Chemicals
035900.KT |
Para 36039 crisol | 500mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15451367
|
Thermo Scientific Chemicals
035918.KT |
Para 36087 crisol | 500mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15481367
|
Thermo Scientific Chemicals
035922.KT |
Para 36058 crisol | 250mL |
65.93€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15431377
|
Thermo Scientific Chemicals
035939.KT |
Para 36097 crisol | 250mL |
68.54€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15461377
|
Thermo Scientific Chemicals
035943.KT |
Para 36083 crisol | 100 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15411387
|
Thermo Scientific Chemicals
035960.KT |
Para 36054 crisol | 100 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15421397
|
Thermo Scientific Chemicals
035985.KT |
Para 35997 crisol | 55mL |
52.26€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15451397
|
Thermo Scientific Chemicals
036001.KT |
Para 35884 crisol | 15mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15481397
|
Thermo Scientific Chemicals
036005.KT |
Para 35888 crisol | 5 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15431407
|
Thermo Scientific Chemicals
036022.KT |
Para 35968 crisol | 45mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15461407
|
Thermo Scientific Chemicals
036026.KT |
Para 36070 crisol | 55mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15401417
|
Thermo Scientific Chemicals
036041.KT |
Para 35905 crisol | 20 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15431417
|
Thermo Scientific Chemicals
036045.KT |
Para 35909 crisol | 10 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15471417
|
Thermo Scientific Chemicals
036060.KT |
Para 35947 crisol | 35 ml |
57.79€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15401427
|
Thermo Scientific Chemicals
036064.KT |
Para 35972 crisol | 25 ml |
42.91€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15441427
|
Thermo Scientific Chemicals
036069.KT |
Para 35926 crisol | 25 ml |
46.33€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15481427
|
Thermo Scientific Chemicals
036079.KT |
Para 35930 crisol | 15mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15481437
|
Thermo Scientific Chemicals
036107.KT |
Para 35951 crisol | 20 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15401447
|
Thermo Scientific Chemicals
036111.KT |
Para 36014 crisol | 45mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Circonio | |
Cubierta de crisol de circonio |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.