Learn More
1,2-Propanediol, ACS, 99,5%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,2-Propanediol, ACS is used as a substitute for ethylene glycol and glycerol. It is a good solvent for resins. It dissolves many essential oils but is immiscible with fixed oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,2-Propanediol |
Punto de fusión | -60°C |
Densidad | 1.036 |
pH | Neutral |
Punto de ebullición | 186°C to 188°C |
Temperatura de inflamación | 107°C (225°F) |
Olor | Nearly Odorless |
Índice de refracción | 1.432 |
Cantidad | 4 x 1 L |
Beilstein | 1340498 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M10L021 | Certificado de análisis | 13/01/2025 | 030948.K2,030948.M1,030948.AP,030948.K7 |
W13K029 | Certificado de análisis | 20/09/2024 | 030948.K2,030948.M1,030948.AP,030948.K7 |
P04I025 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 030948.K2,030948.M1,030948.AP,030948.K7 |
U14G003 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 030948.K2,030948.M1,030948.AP,030948.K7 |
M31I028 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 030948.K2,030948.M1,030948.AP,030948.K7 |