Learn More
- Home
- Products
- Productos químicos
- Disolventes
- Isopropanoles
- 2-propanol, Puriss, P. a., reactivo ACS, react. ISO, react. farmacopea europea, Honeywell™
2-propanol, Puriss, P. a., reactivo ACS, react. ISO, react. farmacopea europea, Honeywell™
Código de producto. 15663990Código de producto. 15663990
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 335391LGL
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Use el código promocional "24348" para aplicar la oferta.
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
CAS | 67-63-0 |
Fórmula molecular | C3H8O |
Peso molecular (g/mol) | 60.096 |
Número MDL | MFCD00011674 |
Clave InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMostrar másMostrar menos |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
Nombre IUPAC | propano-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Propanol |
Densidad | 0.785g/mL at 25°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 0.02 |
Temperatura de inflamación | 12°C (53.6°F) |
Punto de ignición | 750°F |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CH3)2CHOH |
Presión de vapor | 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C) |
Número UN | UN1219 |
Beilstein | 635639 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.1g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.8% (GC) |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Mostrar más Mostrar menos |
Sugerencias de productos
Puede que esté interesado en estas alternativas
-
Ahorro de 0.11€Código de producto. 15653990
-
Código de producto. 10366430
-
Código de producto. 10378293
-
Código de producto. 15683990
-
Código de producto. 10387790
-
-
Código de producto. 10792022
-
Código de producto. 15624000
-
Código de producto. 15673990
Los clientes que vieron este artículo también vieron This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
-
Catalog No. 15662520
767,92 € / 2.50 litro -
Catalog No. 10315720
220,00 € / 2.50 litros -
Catalog No. 15694590
152,69 € / 2.50 litros -
Catalog No. 17140576
49,75 € / 1 litro -
Catalog No. 11325327
64,59 € / 1 litro -
Catalog No. 15643670
794,80 € / 2.50 litro -
Catalog No. 10660131
620,00 € / 2.50 litros -
Catalog No. 10001334
735,00 € / 2.50 litros -
Catalog No. 10407440
348,00 € / 2.50 litros -
Catalog No. 10784941
155,00 € / 2.50 litros -
Catalog No. 10626642
136,00 € / 2.50 litros -
Catalog No. 10458210
103,00 € / 2.50 litros -
Catalog No. 10141860
46,55 € / 1 litro -
Catalog No. 10675692
53,25 € / 1 Kg -
Catalog No. 10305220
46,75 € / 1 litro
Seguridad y manipulación
- 2-Propanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.