Learn More
2-propanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ Código de producto.: 10529372
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
2-propanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10529372
1 l
Click to view available options
1 l
Código de producto. 10529372
Marca: JT Baker 8067.1000
Excede las especificaciones ACS
Especificaciones
Punto de fusión -89°C
CAS 67-63-0
Color Máx. 10 (APHA)
Densidad 0.786 g/cm³ (20°C)
Punto de ebullición 82°C (1013 hPa)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.5%
Residuos después de la evaporación max. 0.001%
Fórmula molecular C3H8O
Número MDL MFCD00011674
Agua max. 0.1%
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nombre IUPAC propano-2-ol
Peso molecular (g/mol) 60.10
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
2-propanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ >