Learn More
Isopropanol, 99.6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10792022
Isopropanol, 99.6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792022
1 l
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 l
25 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 10792022
Marca: Thermo Scientific Acros 423830010
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol isopropílico, 2-hidroxipropano, avantina, dimetilcarbinol, alcohol sec-propílico, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropanol
Densidad 0.7850g/mL
Cantidad 1 l
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Residuos después de la evaporación 0.001 % máx.
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor Presión de vapor: 43 mmHg a 20 °C
Beilstein 01, 360
Agua 0.2 % máx. (K.F.)
Fieser 13,108
Índice Merck 15, 5254
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible. Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol, cloruro de metileno, dmf y acetona, miscible con alcohol, éter y cloroformo, insoluble en soluciones de sales
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99.5 %
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote0548295A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2024 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
Número de loteA0465194 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/08/2024 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
Número de loteB0547404A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
Número de loteB0547403C Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
Número de loteB0547403B Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    2
    Hours
    8
    Minutes
    16
    Seconds
    59
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Isopropanol, 99.6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >