Learn More
Ácido acético, glacial, grado HPLC, J.T. Baker™ Código de producto.: 15541152
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Ácido acético, glacial, grado HPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 15541152
2,5 l, Frascos de vidrio transparente
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frascos de vidrio transparente
Código de producto. 15541152
Marca: Avantor J.T.Baker 951503
Disolventes de alta pureza para su uso en separaciones analíticas y preparativas
    Para su uso en cromatografía de líquidos de alto rendimiento, productos químicos farmacéuticos a granel
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid
Nombre de nota Glacial
CAS 64-19-7
Notas de grado de pureza Meets USP requirements
Fórmula molecular C2H4O2
Número MDL MFCD00036152
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Nombre IUPAC ácido acético
Peso molecular (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Grado HPLC
Cantidad 2,5 l
Temperatura de inflamación de 39,00 °C
Envase Frascos de vidrio transparente
Gravedad específica 1 l = 1,05kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Ácido acético, glacial, grado HPLC, J.T. Baker™ >