Learn More
Ácido acético, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
500mL.
1 l
Descripción
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
- ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
- La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
- Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
- envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
- los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetic Acid |
Color | Incolora |
Fórmula lineal | CH3CO2H |
Número UN | 2789 |
Beilstein | 506007 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.05g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | TraceSELECT™ Ultra |
Densidad | 1,049 g/ml a 25 °C |
Cantidad | 1 l |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Ácido acético, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido