Learn More
Acetonitrilo, anhidro, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15454895
Acetonitrilo, anhidro, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454895
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Código de producto. 15454895
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043166.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Acetonitrile is utilized as a polar aprotic solvent in organic synthesis, and in the purification of butadiene. It is used in all the analytical laboratories as a major component of mobile phase in High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and in Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LC-MS). It is used for the extraction of fatty acids, spinning fibers and casting and molding of plastic materials. Aqueous two-phase systems based on acetonitrile and carbohydrates play an important character in the extraction and purification of biomolecules called vanillins. It acts as a stabilizer for the chlorinated solvents, and finds use in the production of DNA oligonucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile, anhydrous
Punto de fusión °C to 48 to°C to 45°C
Nombre de nota Water <100ppm
Densidad 0.786
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.344
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.8%
Beilstein 741857
Información de solubilidad Miscible with water,alcohols,ethers,acetone,chloroform,carbon tetrachloride and ethylene chloride. Immiscible with saturated hydrocarbons (petroleum fractions).
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN27L703 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/03/2025 Catalog Number043166.AK,043166.K2
Número de loteX04K964 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/10/2024 Catalog Number043166.AK,043166.K2
Número de loteR10K811 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number043166.AK,043166.K2
Número de loteP30K776 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number043166.AK,043166.K2
Número de loteZ20J891 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/12/2023 Catalog Number043166.AK,043166.K2
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetonitrilo, anhidro, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals >