Learn More
Sulfato de amonio, 99,8 %, MP Biomedicals™ Código de producto.: 11400502
Sulfato de amonio, 99,8 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11400502 Tienda MP Biomedicals Productos
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. 11400502
Marca: MP Biomedicals 0219140901
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulphate
CAS 7783-20-2
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.998
Fórmula molecular H8N2O4S
Número MDL MFCD00003391
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
Peso molecular (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.1
Título del producto
Sulfato de amonio, 99,8 %, MP Biomedicals™ >