Learn More
ANP Monoclonal Antibody (OTI4H4), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA527179
373.35 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the natriuretic peptide family. Natriuretic peptides are implicated in the control of extracellular fluid volume and electrolyte homeostasis. This protein is synthesized as a large precursor (containing a signal peptide), which is processed to release a peptide from the N-terminus with similarity to vasoactive peptide, cardiodilatin, and another peptide from the C-terminus with natriuretic-diuretic activity. Mutations in this gene have been associated with atrial fibrillation familial type 6.
Especificaciones
ANP | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
P01160 | |
NPPA | |
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 26-153 of NPPA produced in E.coli | |
100μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
OTI4H4 | |
Unconjugated | |
NPPA | |
Anf; ANP; ATFB6; atrial natriuretic factor; Atrial natriuretic peptide; atriopeptin; Atriopeptin I; Atriopeptin II; Atriopeptin III; Atriopeptin-1; Atriopeptin-2; Atriopeptin-3; ATRST2; Auriculin-A; Auriculin-B; Cardiodilatin; Cardiodilatin-related peptide; cardionatrin; CDD; CDD-ANF; CDP; natriuretic peptide A; Natriuretic peptide precursor A (pronatriodilatin, also Anf, Pnd); natriuretic peptide precursor A variant 1; natriuretic peptide precursor A variant NPPA-M1; natriuretic peptide precursor A variant NPPA-M2; natriuretic peptide precursor A variant NPPA-M3; natriuretic peptide precursor type A; natriuretic peptide type A; natriuretic peptides A; Nppa; Pnd; Prepronatriodilatin; Pronatriodilatin; RATANF; urodilatin | |
Mouse | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
4878 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.